Learn More
BRAND™ Pipetta volumetrica con bulbo AS AR-Glass Blau™
Calibrated to deliver (TD, Ex). BRAND™ BLAUBRAND™ Class AS AR-Glass Volumetric Bulb Pipet with USP Certificate provides a waiting time of only 5 seconds.
Marca: BRAND™ 30612
54.99 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- AR-GLAS™ construction to DIN EN ISO 648
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Class AS, DE-M marking
- Waiting time 5 seconds
- Includes USP batch certificate.
- On request also available with USP individual certificate.
Specifica
±0.02 mL USP | |
Per erogazione | |
AS | |
Sì | |
6 Pack | |
10 mL | |
Volumetric Bulb Pipet |
Yes | |
DIN EN ISO 648 | |
AR-GLAS | |
DE-marking | |
Rosso | |
440 mm |
Titolo del prodotto
BRAND™ Pipetta volumetrica con bulbo AS AR-Glass Blau™ > Capacità: 10mL