Learn More
Zwiebel™ Pesi di classe M1 con scatola
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Box Weights are ideal for the verification or calibration of class M₂ weights.
Marca:  Zwiebel™ PBI23099
Codice prodotto. 11760723
  • 676.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Class M1 weight
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
Specifica
±250 mg
For use with Weighing Instruments of Medium Accuracy Class III and Ordinary Accuracy Class IIII
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Zwiebel™ Pesi di classe M1 con scatola > Mass: 5000g