Learn More
Fisherbrand™ Matracci volumetrici in vetro borosilicato trasparente
Conduct experiments in the laboratory with Fisherbrand™ Clear Borosilicate Glass Volumetric Flasks. They are graduated for precise measurement.
Marca: Fisherbrand™ FS68006-0050
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Graduated
- Polyethylene snap cap
- Clear
Specifica
ISO 1042, DIN 12664 Pt I, BS1792 | |
50 ml | |
139 mm | |
±0.06 ml | |
Classe A |
Trasparente | |
Vetro borosilicato | |
Confezione da 5 | |
Sì | |
49 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Matracci volumetrici in vetro borosilicato trasparente > Capacità: 50 ml