Learn More
Thermo Scientific™ Piastre trasparenti a fondo piatto Immuno non sterili a 96 pozzetti
Scelta di quattro superfici leganti per risultati affidabili e riproducibili nelle analisi colorimetriche.
Marca: Thermo Scientific™ 442404
108.83 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24284" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
Viene testata la funzionalità del legame IgG di ogni lotto.
Descrizione
Scelta di quattro superfici leganti per risultati affidabili e riproducibili nelle analisi colorimetriche con le piastre a 96 pozzetti a fondo piatto non sterili trasparenti Thermo Scientific™, con le piastre trasparenti Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ e Microtiter™ che sono ideali per i saggi immunologici quantitativi e qualitativi in fase solida.
Piastre piene a 96 pozzetti:
- In polistirene trasparente
- Possibilità di scelta fra quattro superfici per un legame ottimale
- Righe e colonne con etichette alfanumeriche
Superfici:
- Thermo Scientific™ PolySorp™, Immulon™ 1B e Universal Binding (UB) sono destinate all'adsorbimento di molecole idrofobiche.
- Thermo Scientific™ Medisorp™ e Immulon 2HB sono leggermente idrofile e si legano a varie biomolecole.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™, Immulon 4 HBX ed Enhanced Binding(EB) sono idrofile, ideali per i saggi a sandwich degli anticorpi.
- Thermo Scientific™ Multisorp™ è altamente idrofila e indicata per i glicani e le proteine solubili in acqua.
Informazioni per l'ordine:
La disponibilità del prodotto può variare in base ai diversi Paesi. 467320, 456537, 460984 e 439454 includono il certificato.
Garanzia: 90 giorni
Specifica
No Barcode | |
No | |
Without Lid | |
8 x 12 | |
Trasparente | |
Polistirene | |
96 | |
Non-sterile | |
Round, Flat Bottom (F-well) | |
5 | |
60/Cs. | |
F96 |
Hydrophilic | |
Standard | |
Colorimetrico | |
60 Cases | |
Microplate | |
400 μL | |
350 µl | |
MaxiSorp | |
60 | |
None | |
Antibodies (Glycoproteins) |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
185971 | Certificato di conformità | 28/04/2025 | 442404 |
1419637 | Certificato di conformità | 16/03/2025 | 442404 |
1422924 | Certificato di conformità | 14/03/2025 | 442404 |
184812 | Certificato di conformità | 14/03/2025 | 442404 |
185699 | Certificato di conformità | 11/03/2025 | 442404 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.