Learn More
Thermo Scientific™ Piastre trasparenti a fondo piatto Immuno non sterili a 96 pozzetti
Scelta di quattro superfici leganti per risultati affidabili e riproducibili nelle analisi colorimetriche.
144.43€ - 718.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Metodo di rilevamento | Colorimetric |
Matrice | 8 x 12 |
Colore | Trasparente |
Product Type | Microplate |
Allerta:
Viene testata la funzionalità del legame IgG di ogni lotto.
Codice del prodotto | Marca | Trattamento superficiale | Certificato | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Codice a barre | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Trattamento superficiale | Certificato | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Codice a barre | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10547915
![]() |
Thermo Scientific™
3355 |
Immulon 1 B | No | 230 μL | No Barcode |
144.43€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10795026
![]() |
Thermo Scientific™
3455 |
Immulon 2 HB | No | 280 µl | No Barcode |
209.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10468075
![]() |
Thermo Scientific™
3855 |
Immulon 4 HBX | No | 280 µl | No Barcode |
358.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10394751
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
439454 |
MaxiSorp | Sì | 350 µl | No |
409.00€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10547781
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
442404 |
MaxiSorp | No | 350 µl | No Barcode |
276.00€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10498802
|
Thermo Scientific™
456529 |
PolySorp | No | 350 μL | No Barcode |
459.00€
pezzi 180 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10294401
![]() |
Thermo Scientific™
456537 |
MaxiSorp | Sì | 350 µl | No Barcode |
591.00€
pezzi 180 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10264451
![]() |
Thermo Scientific™
460984 |
MaxiSorp | Yes | 350 μL | Includes Barcode |
718.00€
pezzi 180 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10275411
|
Thermo Scientific™
467320 |
MediSorp | Sì | 350 µl | No |
215.00€
pezzi 60 |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10565131
|
Thermo Scientific™
467340 |
MultiSorp | No | 350 μL | No Barcode |
212.10€
pezzi 60 |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10449672
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
475094 |
PolySorp | No | 350 µl | No |
181.00€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10190825
![]() |
Thermo Scientific™
9502227 |
Universal Binding | No | 330 µl | No Barcode |
168.67€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10130665
![]() |
Thermo Scientific™
95029330 |
Enhanced Binding | Yes | 330 μL | No Barcode |
224.22€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Scelta di quattro superfici leganti per risultati affidabili e riproducibili nelle analisi colorimetriche con le piastre a 96 pozzetti a fondo piatto non sterili trasparenti Thermo Scientific™, con le piastre trasparenti Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ e Microtiter™ che sono ideali per i saggi immunologici quantitativi e qualitativi in fase solida.
Piastre piene a 96 pozzetti:
- In polistirene trasparente
- Possibilità di scelta fra quattro superfici per un legame ottimale
- Righe e colonne con etichette alfanumeriche
Superfici:
- Thermo Scientific™ PolySorp™, Immulon™ 1B e Universal Binding (UB) sono destinate all'adsorbimento di molecole idrofobiche.
- Thermo Scientific™ Medisorp™ e Immulon 2HB sono leggermente idrofile e si legano a varie biomolecole.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™, Immulon 4 HBX ed Enhanced Binding(EB) sono idrofile, ideali per i saggi a sandwich degli anticorpi.
- Thermo Scientific™ Multisorp™ è altamente idrofila e indicata per i glicani e le proteine solubili in acqua.
Informazioni per l'ordine:
La disponibilità del prodotto può variare in base ai diversi Paesi. 467320, 456537, 460984 e 439454 includono il certificato.
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
Microplate | |
96 | |
None |
Colorimetric | |
Trasparente | |
Polistirene | |
Non-sterile |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.