Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette ClipTip™
GREENER_CHOICE
Ensure a secure seal for every sample, with these pipette tips. A unique, innovative interlocking technology ensures a complete seal on every channel with minimal tip attachment and ejection force.
Marca:  Thermo Scientific™ 94410253
54.13 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24095" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13276249
  • 85.45€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
ClipTip 50, Non-filtered, Sterile, Rack
Non-filtered
Autoclavable
5.1 cm
Low Retention
Violetto
ClipTip
50 μl
Sterile
2.01 in.
In rack
10 x 96 tips/rack
Thermo Scientific F1-ClipTip
Sterile & PCR Ready
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Puntali per pipette ClipTip™ > 5 to 50 μL, Sterile, Rack, Low Retention