Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette ClipTip™
GREENER_CHOICE
Ensure a secure seal for every sample, with these pipette tips. A unique, innovative interlocking technology ensures a complete seal on every channel with minimal tip attachment and ejection force.
Marca:  Thermo Scientific™ 94410810
50.48 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15226303
  • 77.40€ / pezzi 768
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
ClipTip 1250, non sterile
Non-filtered
Autoclavable
10.3cm
Low Retention
Turquoise
ClipTip
1250 μl
Non sterile
4.06 in.
In rack
8 x 96 tips/rack
Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
PCR Ready
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Puntali per pipette ClipTip™ > 50 to 1250 μL, Non-sterile, Rack, Low Retention