Learn More
Buerkle™ Compact Jerrican
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
10 L
Dimensioni (L x P x A):
l 65 x H 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Descrizione
- Ideal as a space-saving canister with its width of 125mm.
- Different liquids can be stored and decanted in a small space.
- The compact jerrycan can also be stored lying on its side e. g. in a refrigerator. It is very stable due to ribbed structure and thick sides.
- The compact jerrycan can also be used as a settling canister.
Jerry can, compact, space saving, polypropylene
Specifica
Specifica
Capacità (sistema imperiale) | 2.6 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 10 L |
Colore chiusura | Blue |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Tipo di chiusura | Tamper-proof |
Profondità (sistema metrico) | 335 mm |
Descrizione | Space saving jerry can |
Dimensioni (L x P x A) | 335 x 125 x 335 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Use with Foodstuffs |
Graduazioni | Moulded litre |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Buerkle polypropylene compact jerrycan
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Brochures compact jerrycan
Dimensione file: 524.6 kB
Flyers
Topsellers laboplast
Dimensione file: 555.9 kB
Titolo del prodotto
Buerkle™ Compact Jerrican >