Learn More
Buerkle™ HDPE, Jerry Can
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2,5 l
5 l
10 L
20 l
30 L
Dimensioni (L x P x A):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Descrizione
- HDPE
- UN approval 3H1/X1.9/250
- Screw lid without drain valve is included; screw lid with drain cock available as accessory
Specifica
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Capacità (sistema imperiale) | 2.6 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 10 L |
Certificazione/Conformità | Approvazione UN 3H1/X1.9/250 |
Dimensione chiusura | 1427-9105, Orig. Screw Cap DIN50 |
Tipo di chiusura | Coperchio a vite, antimanomissione |
Colore | Transparent |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 40.5 mm |
Dimensioni (L x P x A) | 230 x 190 x 310 mm |
Dimensioni (L x P) | 230 x 190 mm |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Days
25Hours
10Minutes
52Seconds
56 -
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Titolo del prodotto
Buerkle™ HDPE, Jerry Can >