Learn More
Buerkle™ Compact Jerry Can and Compact Stopcock Set Codice prodotto.: 15833954
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Compact Jerry Can and Compact Stopcock Set
Codice prodotto. 15833954 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
10 L, 335 x 125 x 335 mm
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
Dimensioni (L x P x A):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Codice prodotto. 15833954
Marca: Buerkle™ 04353010
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Set features tamper-proof, polypropylene closure material.
  • PP, transparent
  • Tamper-proof closure
  • Autoclavable canister (without valve)
  • Molded liter graduation
  • Aluminum canister support accssory
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 L
Colore chiusura Blue
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tamper-proof
Colore Transparent
Profondità (sistema metrico) 335 mm
Descrizione Space saving jerry can with spigot
Dimensioni (L x P x A) 335 x 125 x 335 mm
Graduazioni Moulded litre
Altezza (sistema metrico) con chiusura 335 mm
Include Spigot Compact
Lunghezza (sistema metrico) 335 mm
Materiale Polypropylene
Mouth Style S50 Thread
Product Type Jerry Can and Spigot Set
Forma Rectangular
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema metrico) 125 mm
  • Buerkle polypropylene compact jerrycan
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:08
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:08
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Buerkle polypropylene compact jerrycan
Titolo del prodotto
Buerkle™ Compact Jerry Can and Compact Stopcock Set >