Learn More
Oxoid UK Compact W-Zip Seal Pouches 20pcs
Compact W-Zip Seal Pouches 20pcs with integral seal
Marca: Oxoid UK AG0060C
99.25 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Compact W-Zip Seal Pouches 20pcs with integral seal
Specifica
Compact Seal Pouch | |
20/Pk. |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
6235786 | Certificato di analisi | 27/02/2025 | AG0060C |
6215243 | Certificato di analisi | 25/12/2024 | AG0060C |
6191451 | Certificato di analisi | 01/11/2024 | AG0060C |
6180683 | Certificato di analisi | 18/10/2024 | AG0060C |
6139617 | Certificato di analisi | 02/07/2024 | AG0060C |