Learn More
Contec™ Tamponi in schiuma sigillati CONSTIX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Sono disponibili diversi tamponi resistenti ideali per la pulizia. I tamponi sigillati in schiuma Contec™ CONSTIX™ sono eccellenti per la rimozione delle particelle. Per l’uso con solventi quali alcol isopropilico.
Marca:  Contec™ SF-6
172.03 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16625554
  • 255.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 27-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Strong, resist abrasion
  • Open cell foam head for excellent cleaning and particle removal
  • Large head is ideal for larger areas
  • Excellent for applying coatings
  • Ideal for cleaning with solvents such as isopropyl alcohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Adesivo epossidico di schiuma sulla punta, punta fissata meccanicamente nel manico tubolare
4,5 pollici
Swab
114.3 mm
94 mm
0,8 pollici
7.6 mm
Not Autoclavable
Termico/epossidico
Non reticolato
0,19 pollici
Ideal for cleaning with solvents such as Isopropyl Alcohol, cleaning recessed and hard to reach surfaces, applying lubricants and removing excess materials
4.8 mm
3,7 pollici
Foam
20.3 mm
0,3 pollici
Non-sterile
Polypropylene
Polyurethane Foam
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Contec™ Tamponi in schiuma sigillati CONSTIX™ > Manico tubolare in PP con testina in schiuma, da 0,3 x 0,8 pollici (0,8 x 2 cm), 4,5 pollici (11,4 cm) di lunghezza totale