Learn More
Contec™ Sistema di pulizia EasyReach™: tamponi di pulizia
Passa facilmente attraverso i portelli di trasferimento, non richiede assemblaggio ed è esente da manutenzione. Il sistema di pulizia Contec™ EasyReach™ è ideale per isolatori, armadi, cappe a flusso d'aria laminare, scatole a guanti e altri mini-ambienti.
Marca: Contec™ PSME0001
Descrizione
Il sistema di pulizia EasyReach™ è composto da 1 utensile di pulizia in acciaio inox leggero e da tamponi di pulizia assorbenti e monouso intercambiabili che garantiscono una pulizia e una disinfezione efficaci nelle aree difficili da raggiungere. Componenti in vendita separatamente
- La forma rettangolare consente passate sovrapposte in linea retta
- La testa girevole di 360 ° a profilo basso consente un rapido accesso alle aree difficili
- Giunto incernierato e struttura leggera
- Il pratico bordo di presa sul tampone di pulizia garantisce che il panno si adatti perfettamente al telaio della testa per mocio; facile da sostituire con i guanti
- Le confezioni con quantità ridotte sono ottimizzate per l'uso in un’unica sessione
- Il tampone in poliestere imbottito ben montato garantisce una copertura efficace e uniforme della superficie, riducendo il numero di contaminanti vitali e non vitali e garantendo la massima rimozione dei residui
- I tamponi a bordo sigillato e a doppio strato assorbente Quiltec™ garantiscono la massima riduzione di particelle e fibre
- Tamponi per pulizia disponibili preimbevuti con il 70% di IPA
Per l'opzione EasyReach con manico lungo vedere telai e manici della testa per mocio QuickConnect™.
Specifica
Tampone per pulizia preimbevuto (70% IPA/30% acqua deionizzata) | |
20 cm | |
7 cm | |
Not Autoclavable | |
7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm) | |
8 Bags/Cs. | |
Sterile |
7.5 pollici | |
2.7 pollici | |
Poliestere imbottito | |
Single-use | |
Rigid, Flexible Film, Half Suits (CAI, CACI), Restricted Access Barrier Systems (RABS), Filling Lines, Laminar Air Flow Hoods (LAF), Bio-Safety Cabinets (BSC), Glove Boxes, Incubators | |
70% IPA, 30% DI Water |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.