Learn More
Contec™ Sistema di pulizia EasyReach™: tamponi di pulizia
Passa facilmente attraverso i portelli di trasferimento, non richiede assemblaggio ed è esente da manutenzione. Il sistema di pulizia Contec™ EasyReach™ è ideale per isolatori, armadi, cappe a flusso d'aria laminare, scatole a guanti e altri mini-ambienti.
Marca: Contec™ MEQT0022
417.43 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Poliestere sigillato monouso
- Generano bassi livelli di particolati, caratteristica essenziale per l’uso nelle aree di contatto con il prodotto
- Molto assorbenti, garantiscono una buona copertura uniforme del disinfettante o dell’IPA
- Il bordo di facile presa sul tampone di pulizia assicura che il tampone aderisca perfettamente al telaio per mocio
- I tamponi di pulizia sterili sono presaturati con IPA al 70%
Specifica
Ultrasonically Sealed Cleaning Pad | |
19 cm | |
7 cm | |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
7.5 x 2.8 in. (19 x 7 cm) | |
4/Bag, 25 Bags/Cs. |
7.5 in. | |
2.8 in. | |
Polyester | |
Sterile | |
Ultrasonically Sealed | |
Rigid, Flexible Film, Half Suits (CAI, CACI), Restricted Access Barrier Systems (RABS), Filling Lines, Laminar Air Flow Hoods (LAF), Bio-Safety Cabinets (BSC), Glove Boxes, Incubators |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
998399-0-0-1 | Certificato di qualità | 05/07/2024 | MEQT0022 |
1001789-0-0-1 | Certificato di qualità | 13/12/2023 | MEQT0022 |
992745-0-0-1 | Certificato di qualità | 04/08/2023 | MEQT0022 |
941094-0-0-1 | Certificato di qualità | 24/11/2022 | MEQT0022 |
936028-0-0-1 | Certificato di qualità | 04/11/2022 | MEQT0022 |