Learn More
Contec™ Testine per mocio sterili testurizzate per i sistemi di pulizia a parete VertiKlean™
Le testine e le coperture per mocio sterili per sistemi di pulizia a parete VertiKlean™ Contec™ sono composte da tessuto in poliestere laminato e schiuma di poliestere ad alta assorbenza per una capacità pulente e una resistenza all'abrasione eccellenti.
Marca: Contec™ TLVKMOPIR
535.18 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Per l'uso con il sistema di pulizia a parete VertiKlean™, progettato per la pulizia di superfici verticali. Le testine e le coperture per mocio sterili per sistemi di pulizia a parete VertiKlean™ Contec™ sono composte da tessuto in poliestere laminato e schiuma di poliestere ad alta assorbenza per una capacità pulente e una resistenza all'abrasione eccellenti. È disponibile un'opzione testurizzata per le applicazioni che richiedono una migliore rimozione delle particelle.
- Leggero, in poliestere, monouso
- Ideale per l'applicazione di disinfettanti e la pulizia a umido di superfici verticali, soffitti e pareti in ambienti controllati; per raggiungere angoli e soffitti difficili con una gamma completa di movimenti
- La schiuma assorbente trasporta solventi e disinfettanti sulla superficie; il tessuto in poliestere offre un'eccellente resistenza alle abrasioni e aiuta a distribuire il liquido in modo uniforme sulla superficie da pulire
- Le testine sono dotate di bordi sigillati tagliati al laser, che limitano ulteriormente la potenziale contaminazione nel processo di pulizia
- L'opzione con superficie testurizzata è ideale per le applicazioni che richiedono anche prestazioni di sfregamento
- Non contengono cellulosa; compatibili con un'ampia gamma di prodotti chimici, detergenti e disinfettanti
Specifica
15 x 4 x 1 pollici (38 x 11 x 3 cm) | |
Sterili | |
No |
Mop Head | |
Single-use | |
Knitted Polyester, Polyester Foam |