Learn More
Bollé Safety Occhiali di sicurezza Contour™
Filtrazione del 61% della luce blu, del 63% di luce visibile e del 100% di raggi UVB/UVA. Gli occhiali di sicurezza Bolle Protection™ Contour™ hanno un ponte nasale confortevole.
Marca:  Bollé Safety CONTPSI
9.89 EUR valido fino al 2025-06-08
Usa il codice promo "24131" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11775677
  • 12.20€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available with either clear polycarbonate lens with anti-fog and anti-scratch coating, or tinted ESP polycarbonate lens with anti-scratch coating
  • ESP coating filters 61% blue light, 63% visible light and 100% UVB/UVA (sunlight UV).
  • With TPE comfort nose bridge and temples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard europeo
Trasparente
1 ciasc.
Policarbonato
Antiappannamento, Antigraffio
Occhiali di sicurezza
Policarbonato
Documenti
Specification Sheets
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Save up to 60% on gloves, apparel, and more
    Codice sconto: 24131
    Scade2025-06-08
    nuova offerta
    Shop Now
Titolo del prodotto
Bollé Safety Occhiali di sicurezza Contour™ > Lens Coating: Anti-scratch and anti-fog