Learn More
Corning™ CoolRack™ Tall Modules
BIOPHARMA
Ensures ±0.1°C temperature uniformity across all tubes when cooling, snap freezing, heating or thawing.
Marca:  Corning™ 432062
312.91 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15572831
  • 337.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Corning CoolRack thermo-conductive centrifuge tube modules eliminate variability which originates from tubes placed directly into ice, dry ice, alcohol baths, water baths and other temperature sources. Place the CoolRack module directly onto a temperature source between -196°C to >100°C and it will rapidly adapt to that temperature.
  • Ensures ± 0.1°C temperature uniformity across all tubes when cooling, snap freezing, heating or thawing.
  • All CoolRack modules may be autoclaved, high heat sterilized or decontaminated with bleach, alcohol or other disinfectants or lab detergents.
  • Suggested applications include cooling reagents such as restriction enzymes, dNTPs and antibodies, alcohol-free dry ice snap freezing of tissue, virus and bacteria samples and bench top cryogenic tube sorting in liquid nitrogen.
  • SBS-compatible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
4 x 50 mL Centrifuge Tubes
1/cs.
CoolRack 50 mL
Tall Module
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
3 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto04216029 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data07/03/2025 Catalog Number432062
Numero di lotto04216029 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data18/03/2023 Catalog Number432062
Numero di lotto04216029 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/05/2022 Catalog Number432062
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Up to 60% off
    Codice sconto24119
    Scade2025-04-30
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Lab Products Offer
    Codice sconto24073
    Scade2025-04-25
Titolo del prodotto
Corning™ CoolRack™ Tall Modules > CoolRack 50 mL; 4 x 50 mL centrifuge tube