Learn More
Copper, powder, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16243.0E
219.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
7440-50-8 | |
2595°C | |
2500 g |
1083°C | |
Cu | |
≥99% |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253412 | Certificato di analisi | 13/01/2025 | A16243.22,A16243.36,A16243.0E |
10239201 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | A16243.22,A16243.36,A16243.0E |
10183791 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A16243.22,A16243.36,A16243.0E |
10054504 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A16243.22,A16243.36,A16243.0E |
10222464 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A16243.22,A16243.36,A16243.0E |