Learn More
Corning™ Costar™ Thermowell™ Plate Holder
GREENER_CHOICE
For Thermo well polycarbonate plates
Marca:  Corning™ 2572
82.59 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10206631
  • 86.94€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 05-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 96-well egg crate style holder for 1 x 8 Stripwell™ strips
  • Holds twelve 1 x 8 strips
  • Allows each individual well to be positioned back into the plate once broken apart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Plate Holder
Holds twelve 1 x 8 strips
Thermo well polycarbonate plates
Documenti
Product Information
Titolo del prodotto
Corning™ Costar™ Thermowell™ Plate Holder > Plate Holder for Thermo well polycarbonate plates