Learn More
Corning™ Bottiglie sterili monouso
Da utilizzare come recipienti di ricambio per sistemi con filtro sterile monouso Corning o come flaconi di conservazione. I flaconi sterili monouso Corning™ sono semplici da afferrare e sono perfetti per la conservazione di terreni, tamponi e altre soluzioni acquose.
Marca: Corning™ 430281
86.69 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Disposable polystyrene bottles for storage of media, buffers, and other aqueous solutions
- Corning low profile style has easy grip sides that facilitate handling
- Plug seal caps (45 mm) provide an airtight seal and help minimize the risk of contamination.
- Bottles can be used with Corning vacuum filtration systems with 45 mm neck sizes (Cat. Nos. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514,431118, 430015, and 431174).
- Sterile
- Nonpyrogenic
Specifica
Sì | |
Sterile | |
Tappo sigillante in HDPE arancione | |
Contenitore da 24 | |
24 Case | |
250 ml |
Polistirene | |
Applications: Storage of media, buffers and other aqueous solutions | |
4.5 cm | |
2/Pk. | |
Flacone per la conservazione Easy Grip |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
35024023 | Certificato di qualità | 15/04/2025 | 430281 |
01925001 | Certificato di qualità | 15/04/2025 | 430281 |
34524022 | Certificato di qualità | 01/04/2025 | 430281 |
33824021 | Certificato di qualità | 25/02/2025 | 430281 |
28824017 | Certificato di qualità | 05/02/2025 | 430281 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30