Learn More
Corning™ Nastro di tenuta per micropiastre in poliestere non sterile
GREENER_CHOICE
Per una tenuta ermetica tra pozzetti nell'intera micropiastra per eliminare l'effetto di bordo in saggi ELISA. Il nastro sigillante per micropiastre in poliestere non sterile Corning™ è adatto per sigillare micropiastre per colture di tessuti, per incubazione/stoccaggio a breve termine, per trasporto e contenimento di soluzioni.
Marca:  Corning™ 4612
379.81 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15379393
  • 399.80€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Applicazione e rimozione semplice per conservazione a breve e lungo termine
  • Per ELISA, incubazione generica e altri saggi analitici
  • Tenuta ermetica garantita per ridurre al minimo l’evaporazione e la formazione di condensa
  • Adatto per l’uso tra -40°C e +120°C
  • Trasparente e antiforatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Trasparente
Non-sterile
100/Pk.
Da -40 °C a -120 °C
Poliestere
500/Cs.
Nastro sigillante per micropiastre
Titolo del prodotto
Corning™ Nastro di tenuta per micropiastre in poliestere non sterile > Polyester