Learn More
Invitrogen™ Ovalbumin, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
Labeled with bright, photostable and pH-insensitive Alexa Fluor 555 dye
Marca:  Invitrogen™ O34782
181.64 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11549176
  • 239.00€ / 2mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The orange fluorescent Alexa Fluor 555 ovalbumin conjugate is a protein with a relatively low molecular weight (∽45,000 daltons).
Cell Analysis, Cell Tracing & Tracking, Cellular Imaging, General Cell Tracing, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining & Detection
Order Info
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2 mg
Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Room Temperature
Albumin Proteins
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor Dyes
Lyophilized
Alexa Fluor™
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2720392 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/11/2023 Catalog NumberO34782
Numero di lotto2664914 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/03/2023 Catalog NumberO34782
Numero di lotto2845220 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/09/2021 Catalog NumberO34782
Numero di lotto2349083 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/07/2021 Catalog NumberO34782
Numero di lotto2300942 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/02/2021 Catalog NumberO34782
Titolo del prodotto
Invitrogen™ Ovalbumin, Alexa Fluor™ 555 Conjugate > 2mg