Learn More
Corning™ Matracci di Erlenmeyer monouso in policarbonato da due e tre litri
In policarbonato otticamente trasparente per garantire un'ottima visibilità e durata. Le fiasche di Erlenmeyer monouso in policarbonato Corning™ da due e tre litri sono ideali per agitatori per colture.
358.00€ - 412.00€
Specifica
Colore chiusura | Arancione |
---|---|
Materiale chiusura | Polipropilene |
Descrizione | Filettato |
Materiale | Policarbonato |
Da utilizzare con (applicazione) | Per agitatori per colture |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Forma del fondo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Forma del fondo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10092591
![]() ![]() |
Corning™
431256 |
2000 ml | Con frangiflutti |
411.63€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10216821
![]() ![]() |
Corning™
431252 |
3000 ml | Senza frangiflutti |
358.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10410292
![]() ![]() |
Corning™
431253 |
3000 ml | Con frangiflutti |
372.05€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10410482
![]() ![]() |
Corning™
431255 |
2000 ml | Senza frangiflutti |
412.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- Il design Fernbach aumenta l'area della superficie per lo scambio di gas
- Per terreni di coltura o di conservazione
- I tappi con sfiato sono utili in tutte le applicazioni che richiedano uno scambio di gas sterile
- Fondo disponibile con o senza frangiflutti
- In confezione singola
- Sterilizzazione con radiazione gamma e certificazione di apirogenicità
- Esente da RNasi/DNasi
- Sterilizzabile in autoclave secondo le istruzioni in dotazione
Specifica
Arancione | |
Filettato | |
Per agitatori per colture | |
1/Pk. | |
Larga | |
Vented |
Polipropilene | |
Policarbonato | |
Wide Mouth | |
Sì | |
Sì |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.