Learn More
Corning™ Matracci di Erlenmeyer monouso in policarbonato da due e tre litri
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
In policarbonato otticamente trasparente per garantire un'ottima visibilità e durata. Le fiasche di Erlenmeyer monouso in policarbonato Corning™ da due e tre litri sono ideali per agitatori per colture.
Marca:  Corning™ 431252
294.27 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10216821
  • 358.00€ / pezzi 4
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Fernbach design increases surface area for gas exchange
  • Made from optically-clear polycarbonate
  • Ideal for shaker culture applications
  • Baffled bottoms improve mixing and increase gas exchange
  • Vent caps supplied in every case of product for applications requiring sterile gas exchange
  • Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
  • RNase- and DNase-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
101.44 oz.
Polipropilene
3000 ml
Per agitatori per colture
4/Cs.
Sì
Sì
Vented
Arancione
Filettato
Policarbonato
Wide Mouth
1/Pk.
Larga
Senza frangiflutti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto34824011 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data18/04/2025 Catalog Number431252
Numero di lotto31524010 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data18/04/2025 Catalog Number431252
Numero di lotto28424009 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data18/04/2025 Catalog Number431252
Numero di lotto27624008 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data04/04/2025 Catalog Number431252
Numero di lotto20824007 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data07/01/2025 Catalog Number431252
Titolo del prodotto
Corning™ Matracci di Erlenmeyer monouso in policarbonato da due e tre litri > Plain; Vent; 3 L
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.