Learn More
Corning™ Matracci di Erlenmeyer monouso in policarbonato da due e tre litri
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
In policarbonato otticamente trasparente per garantire un'ottima visibilità e durata. Le fiasche di Erlenmeyer monouso in policarbonato Corning™ da due e tre litri sono ideali per agitatori per colture.
Marca:  Corning™ 431256
328.73 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10092591
  • 411.63€ / pezzi 6
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Fernbach design increases surface area for gas exchange
  • Made from optically-clear polycarbonate
  • Ideal for shaker culture applications
  • Baffled bottoms improve mixing and increase gas exchange
  • Vent caps supplied in every case of product for applications requiring sterile gas exchange
  • Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
  • RNase- and DNase-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
67.6 oz.
Polipropilene
2000 ml
Per agitatori per colture
Wide Mouth
1/Pk.
Larga
Con frangiflutti
Arancione
Filettato
Policarbonato
100 ml
6/Cs.
Sì
Sì
Vented
Documenti
Product Information
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto25824005 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data18/04/2025 Catalog Number431256
Numero di lotto23024004 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data16/04/2025 Catalog Number431256
Numero di lotto21324003 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data25/12/2024 Catalog Number431256
Numero di lotto13124002 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data24/09/2024 Catalog Number431256
Numero di lotto01124001 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data26/06/2024 Catalog Number431256
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Lab Products Offer
    Codice sconto24073
    Scade2025-04-25
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Diversi produttori
    Browse exclusive prices for our academic customers
    Codice sconto: 25081
    Scade2025-12-31
Titolo del prodotto
Corning™ Matracci di Erlenmeyer monouso in policarbonato da due e tre litri > Baffled; Vent; 2 L
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.