Learn More
Corning™ Piastre a bassissima adesione
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Featuring a covalently bound hydrogel layer that effectively inhibits cellular attachmment. Corning™ Costar™ Ultra-Low Attachment Microplates greatly reduce binding of attachment and serum proteins, minimizing cell attachment and spreading.
Marca:  Corning™ 3471
Codice prodotto. 10154431
  • 662.40€ / pezzi 24
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Individual alphanumerical codes for well identification, flat bottoms
  • Treated for optimal cell attachment (except where noted)
  • ™™
  • Ultra-Low Attachment surface plates feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation.
  • Sterili
  • Apirogeni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2 x 3
Yes
Piatto
Trasparente
Polistirene
Sterile
6
Anelli anticondensa
1/Pk.
24/Cs.
Clear
Polystyrene
16.8 ml
9.5 cm2
Rectangular
Multi-well Cell Culture Plate
Per mantenere le cellule in un stato di sospensione e impedirne l’adesione
24/Cs.
Individually Wrapped
3.48 cm
Documenti
Product Information
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto26724038 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data11/04/2025 Catalog Number3471
Numero di lotto26124041 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data11/04/2025 Catalog Number3471
Numero di lotto24124024 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data18/03/2025 Catalog Number3471
Numero di lotto24124003 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data20/02/2025 Catalog Number3471
Numero di lotto23824003 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data08/02/2025 Catalog Number3471
Titolo del prodotto
Corning™ Piastre a bassissima adesione > 6-well; Ultra-Low Attachment; 1/Pk; 24/Cs