Learn More
Fisherbrand™ Cryobox with Grid Insert And Lid
Combine these boxes with different grid inserts to hold a wide range of tube sizes. Fisherbrand™ Cardboard Cryoboxes are temperature resistant down to -80°C, ideal for ultra-low temperature storage.
Marca: Fisherbrand™ CRY-OFF-840J
35.84 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Available with a water-repellent finish or with a waterproof plastic coating
- Highest flexibility: Cryoboxes can be combined with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter
- The Cryoboxes can be used for larger vessels if the grid is removed
Specifica
Cardboard | |
Cryo Box | |
133 mm | |
75 mm |
Square | |
10 x 10 | |
133 mm | |
1 kg |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Offerte speciali
- Diversi produttori
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Cryobox with Grid Insert And Lid > Cryobox with Grid Insert And Lid