Learn More
Fisherbrand™ Scatola per conservazione criogenica
Per conservare fino a 81 microprovette e fiale criogeniche in scatole dai colori brillanti. Le scatole per conservazione di microprovette in polipropilene Fisherbrand™ sono progettate per una rapida identificazione visiva e un facile accesso con un minimo ingombro. Sicure per la conservazione a basse temperature.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.72900kg
Descrizione
Compact footprint for storage of up to 81 microtube and cryogenic vials.- In polipropilene
- Store microtubes or cryogenic vials
- Easy open, friction fit lid
- Safe for low temperature storage
- Tubes: 1.5/2.0mL
- Wells: 81
- Diametro pozzetti: 12.3mm
- Sterilizzabile in autoclave
- Uniform wells with location ID
- Tube capacity is indicated on the outside of the box
- Translucent vibrant colors with a frosted labeling area
- Debossed with a distinctive wave design
Specifica
Friction-Fit Lid | |
Polipropilene | |
Scatola di conservazione per congelatore | |
81 | |
9 x 9 | |
130 mm | |
47 mm |
Blu | |
Pozzetti quadrati | |
Microtube Storage | |
5 Pack | |
130 x 130 x 47 mm | |
130 mm | |
0.81 kg |