Learn More
Fisherbrand™ Scatola per conservazione criogenica in polipropilene
Per conservare un massimo di 81 microprovette e fiale per criogenia in scatole dai colori vivaci. Le scatole per conservazione di microprovette in polipropilene Fisherbrand™ sono progettate per una rapida identificazione visiva e un facile accesso con un minimo ingombro. Sicure per la conservazione a basse temperature.
62.20€ - 73.55€
Specifica
Tipo di chiusura | Friction-Fit Lid |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Forma | Pozzetti quadrati |
Tipo | Scatola di conservazione per congelatore |
Da utilizzare con (applicazione) | Microtube Storage |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10050182
|
Fisherbrand™
HS120036 |
Verde |
65.40€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10325002
|
Fisherbrand™
HS120038 |
Giallo |
62.20€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10070182
|
Fisherbrand™
HS120037 |
Rosa |
69.95€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10385042
|
Fisherbrand™
HS120039 |
Orange |
62.20€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10273222
|
Fisherbrand™
HS120035 |
Blu |
69.95€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10243272
|
Fisherbrand™
HS120040 |
Arancione, Giallo, Verde, Blu, Rosa |
73.55€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10500203
|
Fisherbrand™
HS120034 |
Naturale |
67.35€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
Compact footprint for storage of up to 81 microtube and cryogenic vials.
- In polipropilene
- Store microtubes or cryogenic vials
- Easy open, friction fit lid
- Safe for low temperature storage
- Tubes: 1.5/2.0mL
- Wells: 81
- Diametro pozzetti: 12.3mm
- Sterilizzabile in autoclave
- Uniform wells with location ID
- Tube capacity is indicated on the outside of the box
- Translucent vibrant colors with a frosted labeling area
- Debossed with a distinctive wave design
Specifica
Friction-Fit Lid | |
Pozzetti quadrati | |
Microtube Storage | |
Confezione da 5 | |
130 x 130 x 47 mm | |
130 mm |
Polipropilene | |
Scatola di conservazione per congelatore | |
81 | |
9 x 9 | |
130 mm | |
47 mm |