Learn More
Epredia™ Shandon™ Single Cytoslides™
Elaborazione e visualizzazione migliorate di campioni di piccole dimensioni con questi vetrini per esami citologici, per l'uso con gli imbuti Epredia™ Shandon™ EZ Single Cytofunnel™.
Marca: Epredia™ 5991056
153.42 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Elaborazione e visualizzazione migliorate di campioni di piccole dimensioni con questi vetrini per esami citologici Shandon™ Single Cytoslides™, per l'uso con gli imbuti Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Single Cytofunnel™.
- Uncoated slides available with circle on front or back
- Available in boxes of 100 slides
Specifica
Glass | |
Single Cytoslide | |
Liscio | |
Rivestito, cerchio sul retro |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Diversi produttori
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Stock up on lab beakers, flasks and more before these deals disappear.Codice sconto: 24123Scade: 2025-06-14
nuova offerta Save Now