Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Fructose, 99% Codice prodotto.: 11443308
Thermo Scientific Chemicals D-Fructose, 99%
Codice prodotto. 11443308
1000 g
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Codice prodotto. 11443308
Marca: Thermo Scientific Chemicals A17718.0B
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Fructose is used commercially in foods and beverages. It increases starch viscosity more rapidly and achieves a higher final viscosity than sucrose. It has all the fiber squeezed out of it and so the fructose is easily absorbed into the bloodstream. High-fructose-corn syrup is used in frozen products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Fructose is used commercially in foods and beverages. It increases starch viscosity more rapidly and achieves a higher final viscosity than sucrose. It has all the fiber squeezed out of it and so the fructose is easily absorbed into the bloodstream. High-fructose-corn syrup is used in frozen products.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-48-7
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.156
Numero MDL MFCD00148910
InChI Key BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Sinonimo d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC Name (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Fructose
Punto di fusione ∽105°C to 110°C
Densità 1.59
Intervallo percentuale saggio 99%
Quantità 1000 g
Beilstein 1239004
Indice di Merck 14,4273
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10252859 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/10/2024 Catalog NumberA17718.30,A17718.0I,A17718.0B
Numero di lotto10251789 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/08/2024 Catalog NumberA17718.30,A17718.0I,A17718.0B
Numero di lottoM03G012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2022 Catalog NumberA17718.30,A17718.0I,A17718.0B
Numero di lotto10239052 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/11/2022 Catalog NumberA17718.30,A17718.0I,A17718.0B
Numero di lottoT15I025 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/08/2022 Catalog NumberA17718.30,A17718.0I,A17718.0B
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals D-Fructose, 99% >