Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
Marca:  Invitrogen™ 62248
162.65 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10116287
  • 187.00€ / 1mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Blue
Store DAPI solution (1 mg/mL) at 2°C to 8°C and protect from light.
DAPI
Fluorescence Microscope, High Content Instrument
Fluorescence
Pierce™
Fluorescent Dye
Nucleus
1 mg/mL
360 nm
Cell imaging
1 ml
460 nm
Room Temperature
DAPI
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains > DAPI solution, 1 mL