Descrizione
DAPT is used in the study of β-amyloid formation. DAPT has been shown to inhibit Notch signaling in studies of autoimmune and lymphoproliferative diseases, such as ALPS and lupus erythematosus, as well as in cancer cell growth, angiogenesis, and differentiation of human induced pluripotent stem cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
DAPT is used in the study of β-amyloid formation. DAPT has been shown to inhibit Notch signaling in studies of autoimmune and lymphoproliferative diseases, such as ALPS and lupus erythematosus, as well as in cancer cell growth,
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | DAPT |
CAS | 208255-80-5 |
Colore | White |
Formula molecolare | C23H26F2N2O4 |
Numero MDL | MFCD04974585 |
Quantità | 10 mg |
Sensibilità | Light Sensitive |
Sinonimo | dapt, dapt gsi-ix, gamma-secretase inhibitor ix, gsi-ix, insolution gamma-secretase inhibitor ix, s-tert-butyl 2-s-2-2-3,5-difluorophenyl acetamido propanamido-2-phenylacetate, n-n-3,5-difluorophenacetyl-l-alanyl-s-phenylglycine t-butyl ester, tert-butyl 2s-2-2s-2-2-3,5-difluorophenyl acetamido propanamido-2-phenylacetate, tert-butyl 2s-2-2s-2-2-3,5-difluorophenyl acetyl amino propanoyl amino-2-phenylacetate, gsiix |
Informazioni di solubilità | Soluble in DMSO,ethanol,dichloromethane,DMF. |
InChI Key | DWJXYEABWRJFSP-XOBRGWDASA-N |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
N07L058 | Certificato di analisi | 10/02/2025 | J65864.MA |
Y27K012 | Certificato di analisi | 02/12/2024 | J65864.MA |
X30K031 | Certificato di analisi | 07/11/2024 | J65864.MA |
U06K061 | Certificato di analisi | 23/08/2024 | J65864.MA |
R09K030 | Certificato di analisi | 23/05/2024 | J65864.MA |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Grow Your Discovery
Fall in love with big savingsCodice sconto: 24107Scade: 2025-03-28
Days
13Hours
6Minutes
5Seconds
1nuova offerta Shop Now