Learn More
Eppendorf™ Rotore per piastre Deepwell per centrifuga da banco A-2-DWP
Rotore per centrifuga da banco Eppendorf™ Modello A-2-DWP. Il rotore per piastre Eppendorf™ Deepwell per la centrifuga da banco A-2-DWP comprende due cestelli per piastre Deepwell.
Marca: Eppendorf™ 5804740009
1905.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Per l'uso con: centrifuga da banco A-2-DWP
Specifica
Deepwell Plate Rotor | |
4,000 rpm | |
2 cestelli |
2,250 x g | |
A-2-DWP |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Rotore per piastre Deepwell per centrifuga da banco A-2-DWP > For use with: A-2-DWP; Max. RCF: 2250xg; Speed: 4000rpm; Includes: 2 buckets