Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 Low Profile Bench Scale, Models TD52XW QR
OHAUS™ Defender™ 5000 Series multifunctional bench scale is ideal for a multitude of applications. Built durably and equipped with advanced features such as maximum configurability print output, GMP/GLP data output, library/user management and multiple connectivity options.
Marca: OHAUS™ 30471152
1595.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Modello intuitivo con una tastiera di facile utilizzo, un ampio display retroilluminato e messaggi di testo semplici sullo schermo che guidano l'utilizzatore durante il funzionamento.
- Struttura durevole con piattaforma in acciaio inossidabile, telaio, cella di carico di classe IP67 e indicatore di classe IP68. Defender è conforme alle certificazioni NTEP/Measurement Canada o OIML/EC (a seconda della regione).
- Dispone di caratteristiche industriali comuni e supporta una libreria di 50.000 articoli con 1.000 profili utilizzatore per una facile gestione dei dati. Include GMP/GLP con orario/data per la tracciabilità dei risultati.
Specifica
20 ore con batteria ricaricabile | |
Piattaforma e telaio in acciaio inossidabile 304, indicatore IP68 in acciaio inossidabile, cella di carico IP67, piedini in gomma regolabili antiscivolo | |
LCD a matrice di punti con retroilluminazione a LED bianca | |
D52XW15WQR5-M | |
-10°C to +40°C | |
588 x 305 x 122 mm |
RS232 (inclusa), Seconda RS232/RS485/USB (disponibile come accessorio), Host USB (disponibile come accessorio), WiFi/Bluetooth (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio) | |
15.00 kg | |
5.000000 g | |
Stainless Seel IP68 Indicator, IP67 Load Cell | |
Grammo, Chilogrammo, Tonnellate metriche | |
9.900 kg |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.