Learn More
3M™ Mascherine antiparticolato
Per migliorare l'aderenza alle differenti forme e dimensioni del viso. Le mascherine antiparticolato 3M™ sono riutilizzabili e possono essere utilizzate per più di un turno.
Marca:  3M™ 7100081543
33.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15678185
  • 66.85€ / pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High performance filter material ensures easy breathing through
  • Flexible material helps form comfortably onto a wide range of face shapes and sizes helping to give a customized fit
  • Innovative contoured design engineered to help provide a more secure seal around the nose
  • Adjustable colour coded braided headbands with 4-point adjustment helps to provide a more secure feel
  • Easy to clean for wearer hygiene using the 3M™ Face Seal Cleaning Wipe 105 (as per EN 149+A1)
  • Collapse resistant: works well in hot humid environments
  • EN 149 ‘R’ Rated. Reusable
  • Cool Flow™ Valve provides effective exit of heat build up provides a cooler and more comfortable wear and helps to minimize the risk of fogging eyewear
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Blue
Metalworking, Chemical Processing, Construction, Pharmaceuticals, Ship Building, Chemical Processing, Construction, Pharmaceuticals
Cup
No
Particulate Respirator
Yes
Non-sterile
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Save up to 60% on gloves, apparel, and more
    Codice sconto: 24131
    Scade2025-06-08
    nuova offerta
    Shop Now
Titolo del prodotto
3M™ Mascherine antiparticolato > Blue adjustable headband