Learn More
Dimethyl adipate, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11454667
Dimethyl adipate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11454667
250 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Codice prodotto. 11454667
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21174.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Dimethyl adipate is used in cosmetics (in emollients and skin conditioning). It acts as a cosmetic plasticizer. It is also used in agrochemicals and dye as well as a precursor for the preparation of active pharmaceutical ingredients. Further, it serves as a polymer intermediate. In addition to this, it is employed as a solvent for paint stripping and resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dimethyl adipate is used in cosmetics (in emollients and skin conditioning). It acts as a cosmetic plasticizer. It is also used in agrochemicals and dye as well as a precursor for the preparation of active pharmaceutical ingredients. Further, it serves as a polymer intermediate. In addition to this, it is employed as a solvent for paint stripping and resins.
Solubility
Miscible with alcohols and ether. Immiscible with water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with acids, bases, oxidizing agents and reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 627-93-0
Formula molecolare C8H14O4
Molecular Weight (g/mol) 174.196
Numero MDL MFCD00008469
InChI Key UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl adipate, dimethyladipate, adipic acid dimethyl ester, hexanedioic acid, dimethyl ester, adipic acid, dimethyl ester, 1,6-dimethylhexanedioate, methyl adipate van, 1,6-dimethyl hexanedioate, dbe 6, unii-by71rx0r62Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 12329
ChEBI CHEBI:34715
IUPAC Name dimethyl hexanedioate
SMILES COC(=O)CCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl adipate
Punto di fusione 8°C
Densità 1.063
Punti di ebollizione 109°C to 110°C (14 mmHg)
Punto d'infiammabilità 107°C (224°F)
Indice di rifrazione 1.428
Quantità 250 g
Beilstein 1707443
Indice di Merck 14,162
Informazioni di solubilità Miscible with alcohols and ether. Immiscible with water.
Peso formulazione 174.2
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10253222 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/12/2024 Catalog NumberB21174.30,B21174.18,B21174.0B
Numero di lotto10252267 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/09/2024 Catalog NumberB21174.30,B21174.18,B21174.0B
Numero di lotto10218464 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/01/2023 Catalog NumberB21174.30,B21174.18,B21174.0B
Numero di lotto10243532 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/09/2022 Catalog NumberB21174.30,B21174.18,B21174.0B
Numero di lotto10201408 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/06/2022 Catalog NumberB21174.30,B21174.18,B21174.0B
Titolo del prodotto
Dimethyl adipate, 99%, Thermo Scientific Chemicals >