Learn More
Dimethyl sulfoxide, ACS, 99.9% min, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11397938
Dimethyl sulfoxide, ACS, 99.9% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11397938
1 L
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Codice prodotto. 11397938
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036480.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
It is used as a solvent for chemical reactions involving salts, most notably in Finkelstein reactions and in other nucleophilic substitutions. Used in antifreeze or hydraulic fluids. Utilized in the oxidation of thiols and disulfides to sulfonic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC Name metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfoxide
Punto di fusione 18.4°C
Nota nome For analysis ACS
Colore Colorless
Densità 1.101 g/mL
Punti di ebollizione 189°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 87°C (189°F)
Forma fisica Clear,colorless Liquid
Indice di rifrazione 1.479
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Beilstein 506008
Informazioni di solubilità Miscible with water,diethyl ether,ethanol,acetone,ether,carbon tetrachloride and ethyl acetate.
Peso formulazione 78.13
Grado ACS
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto32.0980412 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/04/2025 Catalog Number036480.M1,036480.K2,036480.M6,036480.K7,036480.AP
Numero di lottoN07L052 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/02/2025 Catalog Number036480.M1,036480.K2,036480.M6,036480.K7,036480.AP
Numero di lottoZ17K012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/12/2024 Catalog Number036480.M1,036480.K2,036480.M6,036480.K7,036480.AP
Numero di lottoX11K026 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog Number036480.M1,036480.K2,036480.M6,036480.K7,036480.AP
Numero di lottoT29K019 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/08/2024 Catalog Number036480.M1,036480.K2,036480.M6,036480.K7,036480.AP
Titolo del prodotto
Dimethyl sulfoxide, ACS, 99.9% min, Thermo Scientific Chemicals >