Learn More
Dimethyl sulfoxide, anhydrous, 99.8+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Dimethyl sulfoxide is used as a solvent for chemical reactions involving salts, most notably in Finkelstein reactions and in other nucleophilic substitutions. DMSO is an effective pain relieving agent. Used in antifreeze or hydraulic fluids. Utilized in the oxidation of thiols and disulfides to sulfonic acids. Used to enhance dermal absorption of many chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Dimethyl sulfoxide |
Punto di fusione | 18.4°C |
Colore | Colorless |
Densità | 1.101 |
Punti di ebollizione | 189°C |
Quantità | 1 L |
Punto d'infiammabilità | 87°C (189°F) |
Punto di combustione | 270°C (518°F) |
Odore | Mild |
Forma fisica | Liquido |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y08K974 | Certificato di analisi | 05/11/2024 | 043998.5Y,043998.AE,043998.M1,043998.K2 |
Y08K874 | Certificato di analisi | 15/10/2024 | 043998.5Y,043998.AE,043998.M1,043998.K2 |
W30K975 | Certificato di analisi | 05/10/2024 | 043998.5Y,043998.AE,043998.M1,043998.K2 |
Q14G709 | Certificato di analisi | 20/08/2024 | 043998.5Y,043998.AE,043998.M1,043998.K2 |
P30I733 | Certificato di analisi | 13/06/2023 | 043998.K2 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%