Learn More
DMSO, Dimethyl Sulfoxide, GC Headspace Grade, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
- Every lot is tested to ensure interference free baselines for interference free determination of Class 1, 2, and 3 residual solvents
- 1 ppm max. of Class 1 Solvents, 10 ppm max. of Class 2 solvents, and 50 ppm max of Class 3 residual solvents
- This product is UV Absorbance Tested to ensure low organic contamination
- Processed for low water content to facilitate the extraction of organic volatile impurities, or VOC
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | DMSO, Dimethyl Sulfoxide |
Absorbance | 0.40 AU Maximum (270nm), 0.18 AU Maximum (290nm), 0.06 AU Maximum (310nm), 0.02 AU Maximum (330nm), 0.01 AU Maximum (350 to 400nm) |
CAS | 67-68-5 |
Colore | Colorless |
Quantità | 1 L |
Identificazione | Pass Test |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Forma fisica | Liquido |
Residuo dopo l'evaporazione | 0.01 % Maximum |
Formula molecolare | C2H6OS |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 14
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
245155 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | D139-1 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
54Hours
18Minutes
52Seconds
7nuova offerta Save Up to 70%
Titolo del prodotto
DMSO, Dimethyl Sulfoxide, GC Headspace Grade, Thermo Scientific™ >