Learn More
Dimethyl sulfoxide, anhydrous, 99.8+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11375058
Dimethyl sulfoxide, anhydrous, 99.8+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11375058
4 x 1 L
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
4 x 100 mL
4 x 1 L
Codice prodotto. 11375058
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043998.M1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Dimethyl sulfoxide is used as a solvent for chemical reactions involving salts, most notably in Finkelstein reactions and in other nucleophilic substitutions. DMSO is an effective pain relieving agent. Used in antifreeze or hydraulic fluids. Utilized in the oxidation of thiols and disulfides to sulfonic acids. Used to enhance dermal absorption of many chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfoxide
Punto di fusione 18.4°C
Colore Colorless
Densità 1.101
Punti di ebollizione 189°C
Quantità 4 x 1 L
Punto d'infiammabilità 87°C (189°F)
Punto di combustione 270°C (518°F)
Odore Mild
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.479
Intervallo percentuale saggio >99.8%
Pressione del vapore 2mm Hg at 20°C
Beilstein 506008
Informazioni di solubilità Miscible with water,diethyl ether,ethanol,acetone,ether,carbon tetrachloride and ethyl acetate.
IUPAC Name methanesulfinylmethane
Peso formulazione 78.13
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoY08K974 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog Number043998.5Y,043998.AE,043998.M1,043998.K2
Numero di lottoY08K874 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number043998.5Y,043998.AE,043998.M1,043998.K2
Numero di lottoW30K975 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/10/2024 Catalog Number043998.5Y,043998.AE,043998.M1,043998.K2
Numero di lottoQ14G709 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/08/2024 Catalog Number043998.5Y,043998.AE,043998.M1,043998.K2
Numero di lottoJ05U775 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/09/2022 Catalog Number043998.5Y,043998.AE,043998.M1,043998.K2
Titolo del prodotto
Dimethyl sulfoxide, anhydrous, 99.8+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals >