Learn More
Buerkle™ Disposable Funnel for Liquids, LaboPlast™/SteriPlast™
The Disposable Funnel for Liquids, LaboPlast™/SteriPlast™ for reliable filling of liquids, is ideal for filling bottles and other containers with a narrow filler opening.
21.50€ - 43.05€
Specifica
Product Type | Filling Funnel (Liquid) |
---|---|
Diametro (sistema metrico) parte superiore | 100 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17580836
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-6001 |
White | Polystyrene | Non-sterile |
21.50€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17590836
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-6002 |
White | Polystyrene | Sterile |
32.80€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17500846
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-6003 |
Blue | Polystyrene | Non-sterile |
32.80€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17510846
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-6004 |
Blue | Polystyrene | Sterile |
43.05€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17560846
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-0040 |
White | Bio-PE | Non-sterile |
25.25€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17580846
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-1040 |
White | Bio-PE | Sterile |
38.45€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- For easy and reliable filling or filtering
- Suitable for use in laboratories and clean rooms or for sampling
- Cleanroom manufactured (Class 7)
- Individually packaged and optionally sterilized
- Complies with EU food requirements and FDA regulations
Specifica
Filling Funnel (Liquid) | |
100 mm |
Titolo del prodotto
Buerkle™ Disposable Funnel for Liquids, LaboPlast™/SteriPlast™