Learn More
3M™ Respiratore classico a guscio
Comoda da indossare, compatibile con la maggior parte dei volti. La mascherina antiparticolato 3M serie 8000 è caratterizzata da una forma convessa.
Marca:  3M™ 7100101091
17.80 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11733363
  • 39.50€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ensures comfortable wear over a range of face sizes. The 3M 8000 Series Particulate Respirator has a convex shape.
The 3M™ Respirators 8000 Series provide lightweight, comfortable and effective respiratory protection against dust and mist. The convex shape, twin strap design, nose foam and nose clip ensure comfortable wear over a range of face sizes. The collapse resistant shell and proprietary 3M™ respirators offer durable, comfortable protection particularly in hot and humid conditions. Dusts, mists and metal fumes are the most common respiratory hazards in the working environment as by-products of processes such as grinding and mixing. 3M respirators provide comfortable, maintenance-free protection against these particular hazards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
EN 149
Single-use
Respiratore classico
FFP2
Confezione da 10
Convessa
No
A carena
FFP2
Sì
Per polveri, fibre e miscele acquose
Per polveri, fibre e nebbie acquose
Non-sterile
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Save up to 60% on gloves, apparel, and more
    Codice sconto: 24131
    Scade2025-06-08
    nuova offerta
    Shop Now
Titolo del prodotto
3M™ Respiratore classico a guscio > Filter Type: FFP2; Qty: 10 Pack