missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimble Chase™ Distilling Flasks
Marca: Kimble Chase™ 2955100025
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione

Specifica
25 mL | |
Round | |
Round |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
Dimensione file: 57.1 MB
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Kimble Chase™ Distilling Flasks > Capacity: 25mL
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto