Learn More
Thermo Scientific™ Single nanoViper™ and Double nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC Columns
BIOPHARMA
Separate challenging peptide mapping samples with Thermo Scientific™ Double nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC columns.
1117.89€ - 1528.12€
Specifica
Pressione max 22,000 psi (1500 bar)
Dimensione particelle 2 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 100 Å
Temperatura 60 °C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Product Line Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Product Line Prezzo Quantità e disponibilità  
17447583
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
DNV75150PN
150 mm Double nanoViper
1117.89€
Pezzo
17457583
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
DNV75500PN
500 mm Double nanoViper
1422.63€
Pezzo
17467583
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
DNV75750PN
750 mm Double nanoViper
1528.12€
Pezzo
30040296
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SNV150150PN
150 mm Single nanoViper
1117.89€
1 unità
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30040297
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
DNV150150PN
150 mm Double nanoViper
1117.89€
1 unità
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30040298
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SNV75750PN
750 mm Single nanoViper
1528.12€
1 unità
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Separate challenging peptide mapping samples with Thermo Scientific™ Single nanoViper™ and Double nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC columns. These columns feature flexible connectivity, high reproducibilty, and excellent separation performance. Our PepMap Neo columns are packed to higher pressure and provide 1500 bar pressure capability, improved column-to-column consistency, and increased efficiency. The column media is manufactured and selected to exacting standards and packed at high pressure, resulting in enhanced peak symmetry, resolution, and column-to-column reproducibility that allows you to reliably obtain greater sample coverage.
Benefits of PepMap Neo Columns
  • Brilliant Connectivity — Double nanoViper™ columns connect with ease.
  • Brilliant Reproducibility — Precise manufacturing protocols for packing media improve column-to-column consistency for reproducible analysis every day.
  • Brilliant Separation — Ultra-high pressure packing increases column efficiency, allowing you to run at up to 1500 bar for enhanced peak symmetry and resolution, providing higher sample capacity for more sample insights.
Specifica
Specifica
22,000 psi (1500 bar)
2 to 8
60 °C
C18
15%
2 μm
100 Å
L1
diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
A fase inversa
Peptide Mapping, LC-MS
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Single nanoViper™ and Double nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC Columns