Learn More
Thermo Scientific™ DRI™ Indiko™ Creatinine-Detect™ Specimen Validity Test
Rise to the challenge of combating the use of additives and adulterants to mask controlled substances with the Thermo Scientific™ DRI™ Indiko™ Creatinine-Detect™ kit.
Marca:  Thermo Scientific™ 10015638
Codice prodotto. 17566005
  • 129.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Combat the use of additives and adulterants to mask controlled substances in urine samples with Thermo Scientific™ DRI™ Indiko™ Creatinine-Detect™ Specimen Validity Tests. Liquid and ready-to-use, these tests can be performed on a variety of general chemistry analyzers.
  • Complete and automated way to test for sample integrity and adulteration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2°C to 8°C
Creatinine
Reagent
DRI Creatine-Detect Assay Specimen Validity Test
Urine
3 x 18 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto74560480 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number10015638
Numero di lotto74744253 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number10015638
Numero di lotto74789150 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number10015638
Numero di lotto74937914 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number10015638
Numero di lotto75078633_113025 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number10015638
Offerte speciali
Offerte speciali
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ DRI™ Indiko™ Creatinine-Detect™ Specimen Validity Test >