Learn More
Kimble Chase™ Drummond Microcaps Borosilicate Glass Capillary Tubes
Kimble Chase Drummond Microcaps Borosilicate Glass Capillary Tubes, Capacity: 0.5 uL, Length: 32 mm, Quantity: 100/Pk.
73.15€ - 136.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13065803
|
Kimble Chase™
764500-0000 |
0.5 μL | 32 mm |
136.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12389389
|
Kimble Chase™
764500-0001 |
1 ul |
73.15€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
13035813
|
Kimble Chase™
764500-0025 |
25 μL | 65 mm |
111.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13045813
|
Kimble Chase™
7645000050 |
50 μL | 100 mm |
118.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Kimble Chase Drummond Microcaps Borosilicate Glass Capillary Tubes, Capacity: 0.5 uL, Length: 32 mm, Quantity: 100/Pk.
Specifica
100/Pk. | |
Capillary Tube |
Titolo del prodotto
Kimble Chase™ Drummond Microcaps Borosilicate Glass Capillary Tubes