Learn More
3M™ Nastro di marcatura per pavimenti resistente 971
Il nastro di marcatura per pavimenti resistente 3M™ 971 è composto da un supporto in vinile per operazioni pesanti e un adesivo in gomma. Il supporto resistente e duraturo resiste al trascinamento dei pallet e all'elevato traffico di carrelli elevatori ed è facile da rimuovere.
Marca: 3M™ 7100253141
590.38 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Un nastro adesivo per operazioni pesanti e traffico intenso
Il nastro di marcatura per pavimenti resistente 3M™ 971 è appositamente progettato per resistere in zone a traffico intenso, con colori che rimangono brillanti anche se esposti a forti abrasioni come la graffiatura da parte di pallet e attrezzature pesanti. Il robusto supporto è caratterizzato da un basso profilo e dalla resistenza all'arricciatura, che può provocare il sollevamento dei bordi e ridurre la durata del nastro di marcatura per pavimenti. L'adesivo in gomma garantisce un forte adesione ai pavimenti e favorisce la rimozione senza residui in un unico pezzo anche dopo un uso prolungato. Questo nastro è privo di liner e può essere facilmente applicato manualmente o con l'applicatore per la delimitazione delle corsie 3M™ M-1. Questo nastro di marcatura per pavimenti è ideale per le iniziative di Lean Manufacturing 5S ed è disponibile in vari colori e larghezze fino a 610 mm.
Specifica
32.9 m x 50.8 mm | |
Floor and Safety Marking | |
Rubber | |
Vinyl |
Rubber Adhesive | |
0.432 mm | |
Blue | |
Tape |