Learn More
Memmert™ IQ/OQ Document with Test Data for UN260
IQ/OQ document with temperature distribution survey for one free-selectable temperature value.
Marca:  Memmert™ UN260D00127
Codice prodotto. 17599965
  • 2175.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Includes temperature distribution survey with 9 temperature measuring points (size 30) and 27 measuring points (sizes 55 - 1060) to DIN 12880:2007-05 (further temperature values on demand)
  • PQ check list as support for validation by customer
Specifica
Specifica
UN260 Oven
IQ/OQ Documentation
Test Data
Titolo del prodotto
Memmert™ IQ/OQ Document with Test Data for UN260 > For Use With: UN260