Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matracci di Erlenmeyer Duran™ con giunto conico smerigliato
For the safe and easy mixing, pouring and storage of chemicals in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer Flasks with Conical Ground Joint are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
8.45€ - 449.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass, Duran Glass |
---|---|
Include | Con scala (volume/ml appr.), con etichetta scrivibile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15340895
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022970 |
1000 mL | NS29/32 |
241.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10298070
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03021937 |
100 mL | NS19/26 | N/A | N/A | N/A | |||||
12034098
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03021937 |
100 mL | NS19/26 |
101.92€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10662351
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022937 |
100 mL | NS29/32 |
449.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15390885
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022946 |
200 mL | NS29/32 |
373.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10741434
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022949 |
250 mL | NS29/32 |
115.48€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11965976
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022952 |
300 ml | NS29/32 |
219.44€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10434061
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022958 |
500 mL | NS29/32 |
133.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11955976
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022958 |
500 mL | NS29/32 | N/A | N/A | N/A | |||||
10533831
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03021928 |
50 mL | NS19/26 |
247.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12163991
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022928 |
50 mL | NS29/32 |
92.18€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Acc. to DIN EN ISO 4797
- With scale (approx. volume/mL)
- With inscription label
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Borosilicate Glass, Duran Glass | |
Con scala (volume/ml appr.), con etichetta scrivibile |
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasinstrumente™ Matracci di Erlenmeyer Duran™ con giunto conico smerigliato